Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500482-1G PC500482-250MG PC500482-5G
APOSPC500482-1GEA 74.9 EUR
APOSPC500482-1G APOSPC500482-250MG APOSPC500482-5G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₆F₂O
Mw: 168.14 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD17281928
Číslo CAS: 1342158-87-5
OSN: 2810
ADR: 6.1 III