Tlačiť
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Carboxy-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-toluic acid
PC500479-1G PC500479-250MG PC500479-5G
APOSPC500479-1GEA 373.72 EUR
APOSPC500479-1G APOSPC500479-250MG APOSPC500479-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.034 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06208849
Číslo CAS: 773100-76-8
OSN: 3261
ADR: 8 III