Tlačiť
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500478-1G PC500478-250MG
APOSPC500478-1GEA 455.84 EUR
APOSPC500478-1G APOSPC500478-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
Mw: 264.042 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22492235
Číslo CAS: 853368-32-8