Tlačiť
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-5-fluoro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-fluorobenzyl bromide
PC500474-1G PC500474-250MG PC500474-5G
APOSPC500474-1GEA 364.51 EUR
APOSPC500474-1G APOSPC500474-250MG APOSPC500474-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.034 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18378634
Číslo CAS: 1379351-68-4
OSN: 3261
ADR: 8 III