Tlačiť
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500471-1G PC500471-5G PC500471-250MG
APOSPC500471-1GEA 249.15 EUR
APOSPC500471-1G APOSPC500471-5G APOSPC500471-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Mw: 267.043 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28014065
Číslo CAS: 1416980-23-8