Tlačiť
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-m-toluic acid
PC500470-1G PC500470-250MG PC500470-5G
APOSPC500470-1GEA 435.81 EUR
APOSPC500470-1G APOSPC500470-250MG APOSPC500470-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.034 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18378583
Číslo CAS: 680610-75-7
OSN: 3261
ADR: 8 III