Tlačiť
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-2-fluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzyl bromide
PC500465-1G PC500465-250MG PC500465-5G PC500465-10G PC500465-25G
APOSPC500465-1GEA 516.72 EUR
APOSPC500465-1G APOSPC500465-250MG APOSPC500465-5G APOSPC500465-10G APOSPC500465-25G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.034 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06208847
Číslo CAS: 477199-77-2
OSN: 3261
ADR: 8 III