Tlačiť
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-3-fluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide
PC500463-1G PC500463-250MG PC500463-5G
APOSPC500463-1GEA 809.07 EUR
APOSPC500463-1G APOSPC500463-250MG APOSPC500463-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.034 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11179690
Číslo CAS: 361456-46-4
OSN: 3261
ADR: 8 III