Tlačiť
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500461-1G PC500461-250MG PC500461-5G
APOSPC500461-1GEA 362.21 EUR
APOSPC500461-1G APOSPC500461-250MG APOSPC500461-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂IN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28014018
Číslo CAS: 943830-91-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III