Tlačiť
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500450-1G PC500450-250MG PC500450-5G
APOSPC500450-1GEA 198.68 EUR
APOSPC500450-1G APOSPC500450-250MG APOSPC500450-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Mw: 185.109 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27995610
Číslo CAS: 394-34-3