Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500443-1G PC500443-250MG
APOSPC500443-1GEA 704.59 EUR
APOSPC500443-1G APOSPC500443-250MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈BrFO₂
Mw: 235.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847142
Číslo CAS: 1260903-35-2