Tlačiť
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500421-1G PC500421-250MG PC500421-5G
APOSPC500421-1GEA 69.7 EUR
APOSPC500421-1G APOSPC500421-250MG APOSPC500421-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Mw: 253.453 g/mol
Teplota tavenia: 152…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19686184
Číslo CAS: 1349708-91-3