Tlačiť
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC500399-1G PC500399-5G PC500399-25G
APOSPC500399-1GEA 204.29 EUR
APOSPC500399-1G APOSPC500399-5G APOSPC500399-25G
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Mw: 188.583 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10566821
Číslo CAS: 647020-70-0