Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-[3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC500373-1G PC500373-250MG
APOSPC500373-1GEA 0 EUR
APOSPC500373-1G APOSPC500373-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrClF₃O₂
Mw: 317.487 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27975441
Číslo CAS: 1796558-59-2
OSN: 3265
ADR: 8 III