Tlačiť
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether
PC500370-1G PC500370-250MG PC500370-5G
APOSPC500370-1GEA 66.49 EUR
APOSPC500370-1G APOSPC500370-250MG APOSPC500370-5G
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13194484
Číslo CAS: 1214345-25-1