Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-2-bromo-5-fluorotoluene
PC500365-1G PC500365-250MG PC500365-5G
APOSPC500365-1GEA 431.21 EUR
APOSPC500365-1G APOSPC500365-250MG APOSPC500365-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27975494
Číslo CAS: 1463053-93-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III