Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-fluoro-3-methyl-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoro-3-methylnitrobenzene
PC500364-1G PC500364-5G PC500364-25G
APOSPC500364-1GEA 24.95 EUR
APOSPC500364-1G APOSPC500364-5G APOSPC500364-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Teplota tavenia: 37…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21603723
Číslo CAS: 90292-62-9