Tlačiť
3-Fluoro-2-iodophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500356-1G PC500356-250MG PC500356-5G
APOSPC500356-1GEA 348.49 EUR
APOSPC500356-1G APOSPC500356-250MG APOSPC500356-5G
3-Fluoro-2-iodophenol
3-Fluoro-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₄FIO
Mw: 237.998 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08166555
Číslo CAS: 863870-85-3