Tlačiť
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500328-1G PC500328-250MG PC500328-5G
APOSPC500328-1GEA 165.83 EUR
APOSPC500328-1G APOSPC500328-250MG APOSPC500328-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol
Vzorec: C₇H₆FIO
Mw: 252.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16987811
Číslo CAS: 900175-53-3