Tlačiť
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500321-1G PC500321-5G
APOSPC500321-1GEA 397.91 EUR
APOSPC500321-1G APOSPC500321-5G
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅F₅O
Mw: 224.127 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27975472
Číslo CAS: 1288987-71-2