Tlačiť
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500314-1G PC500314-250MG
APOSPC500314-1GEA 79.71 EUR
APOSPC500314-1G APOSPC500314-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27975486
Číslo CAS: 1823327-58-7