Tlačiť
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500313-1G PC500313-5G
APOSPC500313-1GEA 307.23 EUR
APOSPC500313-1G APOSPC500313-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Vzorec: C₇H₆FIO
Mw: 252.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27975459
Číslo CAS: 1823935-35-8