Tlačiť
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500312-1G PC500312-250MG
APOSPC500312-1GEA 630.16 EUR
APOSPC500312-1G APOSPC500312-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27975487
Číslo CAS: 1803828-56-9
OSN: 3276
ADR: 6.1,III