Tlačiť
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500303-1G PC500303-250MG
APOSPC500303-1GEA 249.15 EUR
APOSPC500303-1G APOSPC500303-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Mw: 205.109 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27975490
Číslo CAS: 1823891-92-4
OSN: 3439
ADR: 6.1 III