Tlačiť
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Difluoro-4-formylbenzotrifluoride
PC500301-1G PC500301-250MG PC500301-5G
APOSPC500301-1GEA 309.27 EUR
APOSPC500301-1G APOSPC500301-250MG APOSPC500301-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
Mw: 210.101 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12404959
Číslo CAS: 134099-34-6