Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride, 3-(Chlorocarbonyl)-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
PC5003-1G PC5003-2.5G
APOSPC5003-1GEA 228.24 EUR
APOSPC5003-1G APOSPC5003-2.5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride 95+%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00275562
Číslo CAS: 175276-66-1
OSN: 3261
ADR: 8,III