Tlačiť
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Carboxy-3-fluoro-6-nitrophenol, 6-Fluoro-3-nitrosalicylic acid
PC500298-1G PC500298-250MG
APOSPC500298-1GEA 463.85 EUR
APOSPC500298-1G APOSPC500298-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₅
Mw: 201.109 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27975496
Číslo CAS: 1820639-38-0