Tlačiť
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500283-1G PC500283-250MG
APOSPC500283-1GEA 543.92 EUR
APOSPC500283-1G APOSPC500283-250MG
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₉FN₂O₂
Mw: 184.168 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20701664
Číslo CAS: 403712-67-4