Tlačiť
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500261-1G PC500261-250MG
APOSPC500261-1GEA 397.91 EUR
APOSPC500261-1G APOSPC500261-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₂ClF₄IO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27937160
Číslo CAS: 1820607-92-8
OSN: 3265
ADR: 8,III