Tlačiť
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Bromo-2-fluoro-5-methyl-4-nitrobenzene
PC500249-1G PC500249-5G PC500249-10G
APOSPC500249-1GEA 26.52 EUR
APOSPC500249-1G APOSPC500249-5G APOSPC500249-10G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07777174
Číslo CAS: 948294-26-6