Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-chloro-4-fluoroanisole
PC500247-1G PC500247-250MG PC500247-5G
APOSPC500247-1GEA 249.15 EUR
APOSPC500247-1G APOSPC500247-250MG APOSPC500247-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇ClFNO
Mw: 175.588 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17169196
Číslo CAS: 91167-85-0