Tlačiť
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500246-1G PC500246-250MG PC500246-5G
APOSPC500246-1GEA 178.1 EUR
APOSPC500246-1G APOSPC500246-250MG APOSPC500246-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₂BrClF₄O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27937161
Číslo CAS: 1820619-90-6
OSN: 3265
ADR: 8,III