Tlačiť
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500240-1G PC500240-250MG
APOSPC500240-1GEA 745.84 EUR
APOSPC500240-1G APOSPC500240-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₄BrF₅O
Mw: 303.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27937167
Číslo CAS: 1823271-81-3
OSN: 3265
ADR: 8 III