Tlačiť
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,2,4-pentafluorotoluene
PC500234-1G PC500234-5G PC500234-10G
APOSPC500234-1GEA 152.83 EUR
APOSPC500234-1G APOSPC500234-5G APOSPC500234-10G
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrF₅
Mw: 260.987 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631614
Číslo CAS: 261945-71-5