Tlačiť
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500230-1G PC500230-250MG
APOSPC500230-1GEA 463.85 EUR
APOSPC500230-1G APOSPC500230-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅N
Mw: 207.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631621
Číslo CAS: 261945-18-0
OSN: 3439
ADR: 6.1 III