Tlačiť
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,5-Difluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500228-1G PC500228-250MG
APOSPC500228-1GEA 165.83 EUR
APOSPC500228-1G APOSPC500228-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂F₅NO₂
Mw: 227.088 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16659985
Číslo CAS: 35010-29-8