Tlačiť
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500226-1G PC500226-250MG PC500226-5G
APOSPC500226-1GEA 1019.83 EUR
APOSPC500226-1G APOSPC500226-250MG APOSPC500226-5G
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Mw: 226.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631617
Číslo CAS: 261945-01-1