Tlačiť
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500223-1G PC500223-250MG
APOSPC500223-1GEA 481.75 EUR
APOSPC500223-1G APOSPC500223-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
Mw: 210.101 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27937180
Číslo CAS: 134099-24-4