Tlačiť
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500219-1G PC500219-250MG PC500219-5G
APOSPC500219-1GEA 245.49 EUR
APOSPC500219-1G APOSPC500219-250MG APOSPC500219-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27937181
Číslo CAS: 1806333-92-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III