Tlačiť
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-3-bromo-2-fluoroanisole
PC500208-1G PC500208-5G PC500208-250MG
APOSPC500208-1GEA 328.46 EUR
APOSPC500208-1G APOSPC500208-5G APOSPC500208-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Mw: 220.039 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22570403
Číslo CAS: 1137869-95-4