Tlačiť
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500201-1G PC500201-250MG
APOSPC500201-1GEA 1377.53 EUR
APOSPC500201-1G APOSPC500201-250MG
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27664923
Číslo CAS: 1823917-95-8