Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-3-fluoronitrobenzene, (3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
PC500196-1G PC500196-250MG
APOSPC500196-1GEA 1034.5 EUR
APOSPC500196-1G APOSPC500196-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrFNO₄
Mw: 278.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27664856
Číslo CAS: 1807155-75-4