Tlačiť
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500195-1G PC500195-250MG
APOSPC500195-1GEA 662.13 EUR
APOSPC500195-1G APOSPC500195-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
Mw: 210.101 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27664920
Číslo CAS: 134099-31-3