Tlačiť
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC500191-1G PC500191-250MG
APOSPC500191-1GEA 79.82 EUR
APOSPC500191-1G APOSPC500191-250MG
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅F₅O
Mw: 224.127 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27664904
Číslo CAS: 1288987-92-7