Tlačiť
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-6-carboxy-2-fluoroaniline, 2-amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid, 4-Bromo-3-fluoroanthranilic acid
PC500189-5G PC500189-1G PC500189-250MG
APOSPC500189-5GEA 477.07 EUR
APOSPC500189-5G APOSPC500189-1G APOSPC500189-250MG
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD27664889
Číslo CAS: 1416013-62-1