Tlačiť
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-bromo-5-fluoronitrobenzene
PC500187-1G PC500187-250MG PC500187-5G PC500187-25G
APOSPC500187-1GEA 24.91 EUR
APOSPC500187-1G APOSPC500187-250MG APOSPC500187-5G APOSPC500187-25G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
Mw: 235.011 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21332915
Číslo CAS: 1052686-50-6