Tlačiť
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl methyl ether, 1-Bromo-2-fluoro-5-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Bromo-5-fluoro-2-methoxynitrobenzene
PC500181-1G PC500181-25G PC500181-5G
APOSPC500181-1GEA 41.66 EUR
APOSPC500181-1G APOSPC500181-25G APOSPC500181-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
Mw: 250.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16658620
Číslo CAS: 330794-02-0