Tlačiť
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-hydroxyanisole
PC500164-1G PC500164-5G PC500164-25G
APOSPC500164-1GEA 26.55 EUR
APOSPC500164-1G APOSPC500164-5G APOSPC500164-25G
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
4-Fluoro-3-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Teplota varu: 125 °C (0,75 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10698649
Číslo CAS: 117902-15-5