Tlačiť
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500161-1G PC500161-5G
APOSPC500161-1GEA 164.23 EUR
APOSPC500161-1G APOSPC500161-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenol
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Mw: 142.128 g/mol
Teplota tavenia: 25…26 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16998752
Číslo CAS: 117902-16-6