Tlačiť
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500160-5G PC500160-100G PC500160-25G
APOSPC500160-5GEA 150.02 EUR
APOSPC500160-5G APOSPC500160-100G APOSPC500160-25G
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-3-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11110186
Číslo CAS: 447462-87-5
OSN: 1759
ADR: 8,III